Drukuj
6-Bromo-1-hexene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
364700010 364700050 364700250
ACRO364700010EA 199 PLN
ACRO364700010 ACRO364700050 ACRO364700250
6-Bromo-1-hexene 97%
6-Bromo-1-hexene
Formuła: C₆H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 47…51 °C (16 mmHg)
Gęstość: 1,217 g/cm³
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000269
Numer CAS: 2695-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-267-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %