5-Bromo-1-penten 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11219.06
A11219.14
A11219.06EA
634
PLN
A11219.06
A11219.14
5-Bromo-1-penten 96%
5-Bromo-1-penten
Purity: 96%
CAS No.: 1119-51-3
Molecular Formula: BrC5H9
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4639
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 506077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD0000-364
Formuła:
C₅H₉Br Temp. Wrzenia: 126…127 °C Gęstość: 1,259 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000264 Numer CAS: 1119-51-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-281-4 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |