Drukuj
5-Bromo-1-penten 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 289 PLN
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-penten 95%
5-Bromo-1-penten
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 126…127 °C (765 mmHg)
Gęstość: 1,26 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000264
Numer CAS: 1119-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-281-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %