Drukuj
4-Bromo-1-buten 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 411 PLN
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-buten 98+%
4-Bromo-1-buten
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 98…100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000258
Numer CAS: 5162-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-937-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %