Bromek allilu ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
Stabilizacja:
Stabilised with propylene oxide
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99%
CAS No.: 106-95-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4700
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -119°
Boiling Point: 70-71°
Merck Reference: 14,288
UN No.: 1099
MDL No.: MFCD00000244
Formuła:
C₃H₅Br MW: 120.98 g/mol Temp. Wrzenia: 70…71 °C Temp. topnienia: –119 °C Gęstość: 1.398 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000244 Numer CAS: 106-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-446-6 Jednostka: 1099 ADR: 3 I Klasyfikacja Merck : 14,288 |