Drukuj
2,3-Dibromopropen 80% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dibromo-1-propene
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 220 PLN
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibromopropen 80% tech.
2,3-Dibromopropen
Formuła: C₃H₄Br₂
Temp. Wrzenia: 42…44 °C (17 mmHg)
Gęstość: 2,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000211
Numer CAS: 513-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-155-8
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03050
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)