Drukuj
Fenylooctan metylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Phenylacetic acid methyll ester
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 164 PLN
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Fenylooctan metylu 99+%
Fenylooctan metylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 49…50 °C
Gęstość: 1.067 g/cm³
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008453
Numer CAS: 101-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-940-9
Klasyfikacja Merck : 12,07422
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %