Drukuj
octan benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 147 PLN
8.03181.0100 8.03181.1000
octan benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
octan benzylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 206
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008712
Numer CAS: 140-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-399-7
Klasyfikacja Merck : 13,01125
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5