octan benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23472.36
B23472.0E
B23472.36EA
264
PLN
B23472.36
B23472.0E
octan benzylu ≥99%
octan benzylu
Purity: 99%
CAS No.: 140-11-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5020
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1908121
Merck Reference: 14,1123
MDL No.: MFCD00008712
Formuła:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 205…207 °C Temp. topnienia: –51 °C Gęstość: 1.053 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008712 Numer CAS: 140-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-399-7 Klasyfikacja Merck : 13,01125 |