Drukuj
octan benzylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105820010 105822500
ACRO105820010EA 438 PLN
ACRO105820010 ACRO105822500
octan benzylu 99+%
octan benzylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1,055 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008712
Numer CAS: 140-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-399-7
Klasyfikacja Merck : 13,01125
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %