Drukuj
3-metylopentan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 1970 PLN
68320-50ML 68320-5ML
3-metylopentan, Supelco®
3-metylopentan
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 64
Temp. topnienia: –118 °C
Gęstość: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009342
Numer CAS: 96-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-481-4
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM