Drukuj
2-metylopentan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
68312-100ML 68312-500ML
SIAL68312-100MLEA 410 PLN
SIAL68312-100ML SIAL68312-500ML
2-metylopentan, Sigma-Aldrich®
2-metylopentan
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 62
Temp. topnienia: –154 °C
Gęstość: 0.653 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009406
Numer CAS: 107-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-523-4
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM