Drukuj
2-metylopentan zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
MQ200
8.20818.0100 8.20818.0500
8.20818.0100EA 269 PLN
8.20818.0100 8.20818.0500
2-metylopentan zS, Sigma-Aldrich®
2-metylopentan
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 62
Temp. topnienia: –154 °C
Gęstość: 0.653 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009406
Numer CAS: 107-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-523-4
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.14 g/l (25 °C)
Melting Point -154 °C
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 60 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 227 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Refractive Index 1.3715 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 7.4 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
Synonyms iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
Hill Formula C6H14
Chemical Formula CH3CH2CH2CH(CH3)2