2-Metylononan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 871-83-0
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.410
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1696990
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027321
Formuła:
C₁₀H₂₂ Temp. Wrzenia: 166 °C Gęstość: 0,72 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027321 Numer CAS: 871-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-814-5 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...