Drukuj
2-Metylobutan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 326 PLN
59060-5ML 59060-10ML
2-Metylobutan, Supelco®
2-Metylobutan
Formuła: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 28 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –160 °C
Gęstość: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009338
Numer CAS: 78-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-142-8
Jednostka: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM