2-Metylobutan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
19387.AP
19387.AY
19387.APEA
536
PLN
19387.AP
19387.AY
2-Metylobutan ≥99%
2-Metylobutan
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Formuła:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 30 °C Temp. topnienia: –160 °C Gęstość: 0,62 Temp. Zapłonu: –57 °C (–70 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009338 Numer CAS: 78-78-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-142-8 Jednostka: 1265 ADR: 3,I |