skwalan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14605.0100
8.14605.1000
8.14605.0100EA
257
PLN
8.14605.0100
8.14605.1000
skwalan do syntezy, Sigma-Aldrich®
skwalan
Formuła:
C₃₀H₆₂ Temp. Wrzenia: 470 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 0,758 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008953 Numer CAS: 111-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-825-6 Klasyfikacja Merck : 12,08923 |