skwalan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-01-3
Molecular Formula: C30H62
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -38°
Boiling Point: 210-215°/1mm
Beilstein Reference: 776019
Merck Reference: 14,8767
MDL No.: MFCD00008953
Formuła:
C₃₀H₆₂ Temp. Wrzenia: 210…215 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0,81 Temp. Zapłonu: 218 °C (424 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008953 Numer CAS: 111-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-825-6 Klasyfikacja Merck : 14,8767 |