Drukuj
skwalan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215351000 215355000 215350025
ACRO215351000EA 365 PLN
ACRO215351000 ACRO215355000 ACRO215350025
skwalan 99%
skwalan
Formuła: C₃₀H₆₂
Temp. Wrzenia: 210…215 °C (1 mmHg)
Gęstość: 0,8085 g/cm³
Temp. Zapłonu: 217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008953
Numer CAS: 111-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-825-6
Klasyfikacja Merck : 12,08923
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g