Drukuj
2,3-Dimetylobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
D151602-500ML D151602-100ML
SIALD151602-500MLEA 1490 PLN
SIALD151602-500ML SIALD151602-100ML
2,3-Dimetylobutan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetylobutan
Formuła: C₆H₁₄
Temp. Wrzenia: 58 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6615 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008925
Numer CAS: 79-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-193-6
Jednostka: 2457
ADR: 3,II