Drukuj
Mostki destylacyjne, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05043002 05043003 05043004 05043001
LENZ05043002EA 649 PLN
LENZ05043002 LENZ05043003 271-3102 LENZ05043001
Mostki destylacyjne, LENZ
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With two vertical NS cones and splash head.