Drukuj
Głowica destylacyjna do destylacji z parą wodną
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05033044
LENZ05033044EA 403 PLN
LENZ05033044
Głowica destylacyjna do destylacji z parą wodną
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two cones NS 29/32 and one DIN thread GL 14.