Drukuj
Kolby, okrągłodenne, szklane, przezroczyste, standardowe szlifowane złącza, cztery szyjki, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03344458 03344470 03344473 03344479 03345470 03345473 03345485 03344485 03344476 03345482 03345479 03345476 03345488
271-1538EA 620 PLN
271-1538 271-1544 271-1537 271-1536 271-1545 271-1546 LENZ03345485 LENZ03344485 LENZ03344476 LENZ03345482 LENZ03345479 LENZ03345476 LENZ03345488
Kolby, okrągłodenne, szklane, przezroczyste, standardowe szlifowane złącza, cztery szyjki, LENZ
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z białym, matowym obszarem opisowym.
Certyfikaty: DIN 12392