Drukuj
Kolby w kształcie gruszki z dwiema szyjkami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03222128 03221122 03221128 03221137 03221149 03222122 03222137 03222149
LENZ03222128EA 249 PLN
LENZ03222128 271-1232 271-1233 271-1234 LENZ03221149 LENZ03222122 LENZ03222137 LENZ03222149
Kolby w kształcie gruszki z dwiema szyjkami
Kolby Kolby gruszkowe
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Stożkowa geometria czyni je idealnymi do reakcji na małą skalę.