Drukuj
Kolby na proszek, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03043070 03043073 03043037 03043049 03043058
201-0628EA 729 PLN
201-0628 LENZ03043073 LENZ03043037 201-0626 201-0627
Kolby na proszek, LENZ
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Szczególnie do wyparek obrotowych do suszenia substancji podobnych do proszku. Ze środkową szyjką, stożkowym połączeniem i miejscem do opisu.