Drukuj
Zawory odcinające do biuret, zawór igłowy, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02700902 02702902
LENZ02700902EA 207 PLN
LENZ02700902 LENZ02702902
Zawory odcinające do biuret, zawór igłowy, LENZ
Zawory odcinające
Needle-valve stopcocks, DURAN® housing with facetted tip, straight or lateral.
  • PTFE spindle
  • Cap and security device of PP
  • Valve bore of 0 to 2,5 mm