Drukuj
izooktan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83630.320EA 672 PLN
83630.320 83630.290
izooktan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
izooktan
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.01 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (220 nm) Min. 70.0 %
Transmittance (235 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (255 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15246 Passes test