Drukuj
izooktan ≥99.8% (by GC), SPECTRONORM® for spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
28776.293EA 828 PLN
28776.293 28776.320
izooktan ≥99.8% (by GC), SPECTRONORM® for spectroscopy
izooktan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) min. 99.8%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue max. 0.0002%
Water max. 0.005%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmission at 205 nm min. 30%
Transmission at 215 nm min. 65%
Transmission at 220 nm min. 80%
Transmission at 225 nm min. 85%
Transmission at 235 nm min. 90%
Transmission at 245 nm min. 98%
Transmission from 255 nm min. 99%
Absorbance at 205 nm max. 0.52
Absorbance at 215 nm max. 0.19
Absorbance at 220 nm max. 0.10
Absorbance at 225 nm max. 0.07
Absorbance at 235 nm max. 0.05
Absorbance at 245 nm max. 0.01
Absorbance from 255 nm max. 0.004