izooktan ≥99.8% (by GC, corrected for water content) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under nitrogen.
9480.1000EA
610
PLN
9480.1000
9480.2500
izooktan ≥99.8% (by GC, corrected for water content) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
izooktan
Formuła:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –107 °C Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008943 Numer CAS: 540-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1 Jednostka: 1262 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,05212 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99.8 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm | ≤ 0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm | ≤ 0.015 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm | ≤ 0.10 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤ 205 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission | ≤ 0.3 ppb |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities | ≤ 1.0 ppb |
Assay (by GC, corrected for water) | ≥ 99.8 % |
Residue after Evaporation | ≤ 2.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤ 0.3 |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 100 ppm |