Nitro-tert-butan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06
A19608.14
A19608.22
A19608.06EA
235
PLN
A19608.06
A19608.14
A19608.22
Nitro-tert-butan ≥98%
Nitro-tert-butan
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Formuła:
C₄H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 126…127 °C Temp. topnienia: 27…31 °C Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 19 °C (66 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007393 Numer CAS: 594-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-851-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |