tert-butyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Aminoisobutane
A11135.0D
A11135.0F
A11135.AP
A11135.0DEA
2590
PLN
A11135.0D
A11135.0F
A11135.AP
tert-butyloamina 98%
tert-butyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 75-64-9
Molecular Formula: (CH3)3CNH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -38°(-36°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Amine-like
Melting Point: -67°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 605267
Merck Reference: 14,1545
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008050
Formuła:
C₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 44…46 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,696 Temp. Zapłonu: –38 °C (–36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008050 Numer CAS: 75-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-888-1 Jednostka: 2733 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1545 |