Drukuj
tert-butyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoisobutane
107820010 107820050 107820025 107820100
ACRO107820010EA 252 PLN
ACRO107820010 ACRO107820050 ACRO107820025 ACRO107820100
tert-butyloamina 99%
tert-butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 46 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0,69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008050
Numer CAS: 75-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-888-1
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01544
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Starch Passes test