Drukuj
tert-Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
144452-25G 144452-100G 144452-5G
SIAL144452-25GEA 497 PLN
SIAL144452-25G SIAL144452-100G SIAL144452-5G
tert-Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isocyanate
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –25 °C
Gęstość: 0,8359 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002035
Numer CAS: 1609-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-544-9
Jednostka: 2484
ADR: 6.1,I