1-Jodo-3-metylobutan ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
L05194.09
L05194.18
L05194.09EA
334
PLN
L05194.09
L05194.18
1-Jodo-3-metylobutan ≥97% stabilised
1-Jodo-3-metylobutan
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 541-28-6
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1730990
Merck Reference: 14,5120
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039414
Formuła:
C₅H₁₁I Temp. Wrzenia: 146…148 °C Gęstość: 1,515 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039414 Numer CAS: 541-28-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-773-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,5120 |