1-Chloro-2-methyl-2-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18978.14
A18978.22
A18978.14EA
481
PLN
A18978.14
A18978.22
1-Chloro-2-methyl-2-propanol ≥98%
1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 558-42-9
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 124-128°
Beilstein Reference: 1697054
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021807
Formuła:
C₄H₉ClO Temp. Wrzenia: 124…128 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,058 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021807 Numer CAS: 558-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-196-4 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |