Drukuj
2-chloro-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
19780-1L 19780-250ML
SIAL19780-1LEA 354 PLN
SIAL19780-1L SIAL19780-250ML
2-chloro-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
2-chloro-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 51
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000816
Numer CAS: 507-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-066-4
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01561