Drukuj
Pipety z podziałką, typ 3, podawanie całkowite, Hirschmann
Dostawca: HIRSCHMANN
1130133 1130140 1130141
HIRS1130133EA 46.4 PLN
HIRS1130133 HIRS1130140 HIRS1130141
Pipety z podziałką, typ 3, podawanie całkowite, Hirschmann
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (Ex)
  • Ze zwężeniem do zatyczki z waty, główne objetości oznaczone pierścieniem
  • Skalowanie do końcówki pipety, zero na górze, typ 3
  • Brązowe oznaczenia
  • Nadrukowany numer serii
DIN EN ISO 835
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. Certyfikat zgodności.