2-chloro-2-metylopropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl chloride
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
A13004.AKEA
229
PLN
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
2-chloro-2-metylopropan ≥98%
2-chloro-2-metylopropan
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Formuła:
C₄H₉Cl MW: 92.57 g/mol Temp. Wrzenia: 50…52 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 0.846 Temp. Zapłonu: –27 °C (–16 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000816 Numer CAS: 507-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-066-4 Jednostka: 1127 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,01561 |