Drukuj
2-chloro-2-metylopropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 819 PLN
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-chloro-2-metylopropan 99%
2-chloro-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Cl
Temp. Wrzenia: 51 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000816
Numer CAS: 507-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-066-4
Jednostka: 1127
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01561
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA