1-Chloro-3-methylbutane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylbutylchloride
L11371.09
L11371.18
L11371.09EA
266
PLN
L11371.09
L11371.18
1-Chloro-3-methylbutane ≥98%
1-Chloro-3-methylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-84-6
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -104°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1730988
Merck Reference: 14,5116
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00013693
Formuła:
C₅H₁₁Cl MW: 106.6 g/mol Temp. Wrzenia: 99…100 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 0.880 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013693 Numer CAS: 107-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-525-5 Jednostka: 1107 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,05132 |