Drukuj
Zaciski do stożkowych połączeń uziemiających, POM, klips zabezpieczający
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103845 01103829 01103814 01103812 01103819 01103824 01103834
LENZ01103845EA 23 PLN
LENZ01103845 LENZ01103829 LENZ01103814 LENZ01103812 LENZ01103819 LENZ01103824 LENZ01103834
Zaciski do stożkowych połączeń uziemiających, POM, klips zabezpieczający
Zaciski Zaciski do szlifów
Clamps made of POM, for firm and secure fitting of conical ground joints.
  • Will not scratch glass surfaces
  • Suitable for use with sleeves with grip collar
  • Outstanding chemical resistance
  • Operating temperature up to 150 °C