1-Chloro-2-metylopropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04181.18
L04181.30
L04181.18EA
339
PLN
L04181.18
L04181.30
1-Chloro-2-metylopropan ≥98%
1-Chloro-2-metylopropan
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Formuła:
C₄H₉Cl Temp. Wrzenia: 68…69 °C Temp. topnienia: –131 °C Gęstość: 0,879 Temp. Zapłonu: –7 °C (19 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000954 Numer CAS: 513-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-157-9 Jednostka: 1127 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5138 |