6-Metylo-2,4-heptanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13373.04
A13373.09
A13373.18
A13373.04EA
197
PLN
A13373.04
A13373.09
A13373.18
6-Metylo-2,4-heptanodion ≥98%
6-Metylo-2,4-heptanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 3002-23-1
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1751122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008939
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 183 °C Gęstość: 0,919 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008939 Numer CAS: 3002-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-093-6 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |