Drukuj
3-Chloroacetyloaceton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
210670050 210671000
ACRO210670050EA 160 PLN
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloroacetyloaceton 98%
3-Chloroacetyloaceton
Formuła: C₅H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 49…52 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,179 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009651
Numer CAS: 1694-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-902-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %