3-Butylacetylacetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11236.09
A11236.18
A11236.09EA
1370
PLN
A11236.09
A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 1540-36-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 101-104°/10mm
MDL No.: MFCD00026235
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 101…104 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,927 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026235 Numer CAS: 1540-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-274-1 |