2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42005.03
42005.06
42005.03EA
527
PLN
42005.03
42005.06
2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion ≥98%
2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 18362-64-6
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.22
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formuła:
C₉H₁₆O₂ MW: 156.22 g/mol Temp. Wrzenia: 212 Gęstość: 0.91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015040 Numer CAS: 18362-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-234-8 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |