2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
408360050
408360250
ACRO408360050EA
708
PLN
ACRO408360050
ACRO408360250
2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion 99%
2,6-Dimetylo-3,5-heptanodion
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 66 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,4586 g/cm³ Temp. Zapłonu: 60 °C |
Numer MDL:
MFCD00015040 Numer CAS: 18362-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-234-8 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |