4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Formuła:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Temp. Wrzenia: 168 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004471 Numer CAS: 123-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-626-7 Jednostka: 1148 ADR: 3,III REACH: 01-2119473975-21 Klasyfikacja Merck : 14,2964 |