Drukuj
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Alkohol diacetonowy
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 242 PLN
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon 99%
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42.8 °C
Gęstość: 0.9385 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004471
Numer CAS: 123-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-626-7
Jednostka: 1148
ADR: 3 III
REACH: 01-2119473975-21
Klasyfikacja Merck : 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA