4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28483.06
H28483.03
H28483.06EA
4180
PLN
H28483.06
H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85%
CAS No.: 3393-64-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Refractive Index: 1.4325
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,9908 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004739 Numer CAS: 3393-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 222-238-6 |